CBL171
Anti-Actin Antibody, smooth muscle, clone ASM-1
clone ASM-1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Alpha-actin-2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ASM-1, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, mouse, horse, rat, human, bovine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTA2(59)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
1:2000 dilution of a previous lot was used on frozen and formalin-fixed, paraffin-embedded tissues; protease pretreatment is recommended for paraffin-embedded sections.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was used on Immunofluoresence.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this antibody detected ACTIN, SM MUSC on 10 μg of HUVEC lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Final solution is PBS, pH 7.4, containing 0.5% BSA and 0.09% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Positive reaction using stress fibers of smooth muscle-derived cells and some smooth muscle subtype fibroblasts.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3