Documentos Principais
AB10339
Sigma-Aldrich
Anti-UGT1a1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
The 9 UDP-glucuronosyltranferases (UGTs) encoded by the UGT1 locus in humans are key enzymes in the metabolism of most drugs as well as endogenous substances such as bile acids, fatty acids, steroids, hormones, neurotransmitters, and bilirubin.
Imunogênio
Epitope: AA W42 – K80
Recombinant UGT1a1
Aplicação
Detect UGT1a1 using this Anti-UGT1a1 Antibody validated for use in WB.
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
60 kDa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esta página pode conter textos traduzidos automaticamente.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Robert Roos et al.
Toxicology, 284(1-3), 42-53 (2011-04-05)
PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl) is a persistent and accumulating polychlorinated biphenyl abundantly present in food and the environment. In this study, we used highly purified PCB 180 (dioxinlike impurities: 2.7 ng TEQ(WHO)/g PCB 180) in a 28-day toxicity study in young