Documentos Principais
8.53055
Sigma-Aldrich
Boc-Thr(tBu)-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Thr(tBu)-OH, N-α-t.-Boc-O-t.-butyl-L-threonine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
275.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Boc-Thr(tBu)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
95-98 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H]([C@H](OC(C)(C)C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H25NO5/c1-8(18-12(2,3)4)9(10(15)16)14-11(17)19-13(5,6)7/h8-9H,1-7H3,(H,14,17)(H,15,16)/t8-,9+/m1/s1
chave InChI
LKRXXARJBFBMCE-BDAKNGLRSA-N
Descrição geral
Building block of introduction of N-terminal threonine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0084
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): -4.0 - -2.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3