Documentos Principais
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2O)4Ti
Número CAS:
Peso molecular:
284.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-411-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
170 °C/36 hPa
temperatura de transição
flash point 38 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](OCCC)(OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup