Key Documents
8.20240
Sigma-Aldrich
tert-Butylbenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
tert-Butylbenzene, 2-Methyl-2-phenylpropane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
202-632-4
pressão de vapor
1.33 hPa ( 13 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
445 °C
potência
3045 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.8-5.6 % (v/v)
pf
-58 °C
temperatura de transição
flash point 44 °C
solubilidade
29.5 mg/L
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup