Documentos Principais
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
203.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
219-937-3
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
62-65 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
chave InChI
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 65 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3