662009
U0126
InSolution, ≥98%, A potent and specific inhibitor of MEK1 and MEK2
Sinônimo(s):
InSolution U0126
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
chave InChI
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)