Documentos Principais
567734
Sigma-Aldrich
S1P1 Receptor Agonist III
The S1P1 Receptor Agonist III controls the biological activity of S1P1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
S1P1 Receptor Agonist III, 4-Methoxy-N-(2-(trifluoromethyl)biphenyl-4-ylcarbamoyl)nicotinamide, Sphingosine-1-Phosphate₁ Receptor Agonist III
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H16F3N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
415.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC(C1=CN=CC=C1OC)=O)NC(C=C2)=CC(C(F)(F)F)=C2C3=CC=CC=C3
Descrição geral
An orally bioavailable polar head group lacking carbamoylnicotinamide compound that acts as a potent and reversible agonist of hS1P1 receptor (EC50 = 35 nM with 96% efficacy) with substantial to excellent selectivity over hS1P5 (EC50 = 4.3 µM with 58% efficacy) and hS1P2-4 (EC50 >25 µM). Minimally affects the activities of hERG (IC50 >10 µM) and cytochrome p450 isozymes (IC50 >30 µM for 3A4 and 2D6), and exhibits desirable microsomal stability and aqueous solubility, Shown to efficiently reduce the circulating lymphocyte levels in rats (1 mg/kg, p.o.).
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Pennington, L.D., et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. Lett.22, 527.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2