540216
PTP Inhibitor XVIII
The PTP Inhibitor XVIII, also referenced under CAS 1229246-07-4, controls the biological activity of PTP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PTP Inhibitor XVIII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-( E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII, Protein Tyrosine Phosphatase Inhibitor XIII, 5-(E)-(2-(3,5-Ditrifluoromethylbenzyloxy)-5-bromo)-benzylidene-1,3-thiazolane-2,4-dione, PPAR Activator VII
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3