5.06300
TrkB Agonist, 7,8-Dihydroxyflavone
Sinônimo(s):
TrkB Agonist, 7,8-Dihydroxyflavone, 7,8-DHF
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-7-6-10-12(17)8-13(19-15(10)14(11)18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16,18H
chave InChI
COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TrkB
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Marongiu, D., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.709, 64.
Jang, S., et al. 2010. PNAS107, 2687.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3