480418
NF279
A suramin analog that acts as a highly selective, competitive, and reversible ATP-antagonist of P2X receptor (IC₅₀/KB ~ 1 µM in smooth muscle).
Sinônimo(s):
NF279, 8,8ʹ-(Carbonylbis(imino-4,1-phenylenecarbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino))bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic Acid, Na
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 14 mg/mL
water: 35 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(cc(c2)[S](=O)(=O)[O-])[S](=O)(=O)O)c(cc1)\N=C(/[O-])\c3ccc(cc3)NC(=O)c4ccc(cc4)NC(=O)Nc5ccc(cc5)C(=O)Nc6ccc(cc6)\C(=N\c7c8c(c(cc7)[S](=O)(=O)[O-])cc(cc8[S](=O)(=O)O)[S](=O)(=O)[O-])\[O-]
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
P2X receptor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Rettinger, J., et al. 2000. Neuropharmacol.39, 2044.
Lambrecht, G., et al. 1999. Prog. Brain Res.120,107.
Damer, S., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol.350, R5.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1