382158
Anti-Histone H3, Acetylated (1-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
HeLa cells
Outras notas
Braunstein, M., et al. 1993. Genes Devel.7, 592.
Perry, C.A., et al. 1993. Biochemistry32, 13605.
Lin, R., et al. 1989. J. Cell. Biol.108, 1577.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1