Documentos Principais
346764-M
Millipore
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Sinônimo(s):
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12NaO9P
Número CAS:
Peso molecular:
282.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (enzymatic)
Nível de qualidade
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
chave InChI
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
Descrição geral
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Outras notas
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3