About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarrecombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Full length, recombinant, human AMPK subunits (A1, B1, and G1), each fused at the C-terminus to a His•Tag sequence and co-expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. AMPK is involved in sensing energy levels in the cell that result from changes in AMP levels. AMPK is an upstream regulator of mTOR activation. The active complex is useful in the study of kinase activity regulation and inhibitor screening. M.W. = 68,000 (A1), 38,000 (B1), 40,000 (G1).
M.W. = 68,000 (A1), 38,000 (B1), 40,000 (G1)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 300 mM NaCl, 150 mM Imidazole, 50 mM Sodium Phosphate, 0.2 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol, pH 7.0.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Scott J.W., 2007. EMBO J26, 806.
Minokoshi Y et al. 2004. Nature428, 569.
Minokoshi Y et al. 2004. Nature428, 569.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1