Key Documents
1.46256
Millipore
Standard I Nutrient Agar
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
forma
solid
Características
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
aplicação(ões)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Application: Standard media
Packaging: 90 mm plate (20 plates per box)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2