Documentos Principais
05-351
Sigma-Aldrich
Anti-Fas Antibody
UPSTATE®, rat monoclonal, 7C10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anti-Fas Antibody, clone 7C10, clone 7C10, Upstate®, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7C10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Fas(282488)
Especificidade
Fas
Imunogênio
recombinant protein containing the cytoplasmic domain of mouse Fas
Aplicação
Anti-Fas Antibody, clone 7C10 is an antibody against Fas for use in IP & WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Qualidade
routinely evaluated on RIPA lysates of mouse 3T3/A31 fibroblasts or membrane preparations of bovine brain
Descrição-alvo
45kDa
forma física
0.1 M Tris-glycine, 0.15 M NaCl, pH 7.4 with 0.05% sodium azide
Format: Purified
Protein G Chromatography
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Nota de análise
Control
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1