S-090
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite-D5 (indole-D5)
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=C([2H])N(CCCCC(O)=O)C3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C32
InChI
1S/C21H27NO3/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(25)15-13-22(12-8-7-11-17(23)24)16-10-6-5-9-14(15)16/h5-6,9-10,13,19H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)/i5D,6D,9D,10D,13D
chave InChI
UUTHIAPDCFFQKQ-FOZLTFMXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup