Documentos Principais
900113P
Avanti
PGE1-d9
powder
Sinônimo(s):
Prostaglandin E1-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H25D9O5
Número CAS:
Peso molecular:
363.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 μg
package of 1 × 500 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
chave InChI
GMVPRGQOIOIIMI-XRKMKCTBSA-N
Descrição geral
Prostaglandin E1-d9 (PGE1-d9) is a deuterated derivative of PGE1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prostaglandin E1 (PGE1) possesses vasodilator activities.
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-50UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900113-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)