Key Documents
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
Materiais
alumina
fabricante/nome comercial
Coorstek 60361
D.E. × A
65 mm × 31 mm
capacidade
15 mL
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)