Documentos Principais
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO6
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)