Key Documents
GF61633188
Cadmium
lump, 5 mm max. lump size, purity 99.99+%, weight 50 g
Sinônimo(s):
CD006110
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cd
Número CAS:
Peso molecular:
112.41
Beilstein:
8137359
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141707
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
forma
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 616-331-88
resistividade
7.27 μΩ-cm, 22°C
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
5 mm
pb
765 °C (lit.)
pf
320.9 °C (lit.)
densidade
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
chave InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)