BR130260
BRAND® Bottle for Schilling burette
low-density polyethylene, amber, size 1000 mL
Sinônimo(s):
Accessories, Bottles, Burettes, Compact Burettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.01
Materiais
amber
low-density polyethylene
narrow-mouth bottle
round bottle
Características
cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 130260
diâmetro × A
94 mm × 212 mm
tamanho
1000 mL
Descrição geral
with screw cap and tube bushing
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)