798495
Titanium dioxide
22 nm, nanocrystalline colloidal paste for transparent film, >95% (anatase (XRD))
Sinônimo(s):
Nanocrystalline TiO2, TiO2 paste, Titania paste
About This Item
descrição
Metals purity: ≤ 11 ppm Fe, Na and K (ICP)
Rheology at shear rate: 0.428 at 1000cm-1 (Pa.s)
Rheology at shear rate: 1850 at 0.01 cm-1 (Pa.s)
Ensaio
>95% (anatase (XRD))
forma
paste (nanocrystalline colloid)
concentração
16 wt. %
tamanho de partícula
22 nm
22-25 nm (BET)
tamanho de poro
21-22 nm average pore size (BET)
60-65 % porosity (BET)
pH
<1
condutividade
96.4 mS/cm
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)