Documentos Principais
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
Sinônimo(s):
1,1-Dioxo-isothiazolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NO2S
Peso molecular:
121.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
chave InChI
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)