Key Documents
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid, N-Boc-L-β-proline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
pf
138-143 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
chave InChI
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)