Documentos Principais
647446
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
128.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]/D −109.0 to −95.0°, c = 1 in methanol
índice de refração
n20/D 1.4670 (lit.)
p.e.
50-52 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCC[C@H]1CN
InChI
1S/C7H16N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h7H,2-6,8H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)