Documentos Principais
579734
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-4′-methylacetophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BrO
Número CAS:
Peso molecular:
213.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
42-46 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3
chave InChI
PDJLFESXPVLVMR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)