Documentos Principais
435716
Sigma-Aldrich
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt solution
50 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Sodium 3-trihydroxysilylpropyl methylphosphonate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
CH3P(O)(ONa)O(CH2)3Si(OH)3
CAS Number:
Peso molecular:
238.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
50 wt. % in H2O
Impurezas
4 wt. % methyl alcohol
4 wt. % other silane-based salts
5 wt. % sodium methyl methylphosphonate
densidade
1.252 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CP([O-])(=O)OCCC[Si](O)(O)O
InChI
1S/C4H13O6PSi.Na/c1-11(5,6)10-3-2-4-12(7,8)9;/h7-9H,2-4H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
MKAWPVONNWUREJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
3-(Trihydroxysilyl)propyl methylphosphonate, monosodium salt was used for the following syntheses:
  • near-infrared dye-doped nanoparticles (NPs)
  • as single silica source for the fabrication of phosphonate-rich organosilica layered hybrid material (PSLM)
  • Gd/SiO2 nanoparticles
  • mesoporous silica nanoparticles
  • CdSe/ZnS/silica functionalized nanocrystals
Esta página pode conter textos traduzidos automaticamente.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)