Documentos Principais
381675
Sigma-Aldrich
Dytek® EP diamine
98%
Sinônimo(s):
1,3-Diaminopentane, 1,3-Pentanediamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(NH2)CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
102.18
Beilstein:
6796726
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
164 °C (lit.)
pf
−121 °C (lit.)
densidade
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)CCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-2-5(7)3-4-6/h5H,2-4,6-7H2,1H3
chave InChI
WTSXICLFTPPDTL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
DYTEK is a registered trademark of Invista North America S.a.r.l.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)