295507
Chloromethane
≥99.5%
Sinônimo(s):
Methyl chloride
About This Item
densidade de vapor
1.74 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3796 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
temperatura de autoignição
1169 °F
Lim. expl.
19 %
p.e.
−24.2 °C (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 5.32 g/L at 25 °C
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Gas 1B - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Urogenital tract
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)