Merck
A purificação a jusante (downstream) no bioprocessamento inclui uma ou mais etapas de separação cromatográfica para purificar sua molécula e remover as impurezas. Nosso amplo portfólio de cromatografia inclui resinas, membranas, colunas e sistemas que funcionam perfeitamente juntos para simplificar seu fluxo de trabalho, desde o desenvolvimento de processos até a escala de produção.
Respaldados por experiência incomparável em aplicações e suporte abrangente, fornecemos a confiança de que você precisa para enfrentar qualquer desafio cromatográfico em seu processo a jusante (downstream) para aumentar a produtividade e melhorar a eficiência.
Chromatography Columns for Bioprocessing
Colunas cromatográficas para bioprocessamento
As colunas cromatográficas são fundamentais para a separação bem-sucedida de suas moléculas valiosas. Fornecemos colunas desde para a escala laboratorial até as escalas piloto e de processos. Da triagem até a produção em larga escala, nossas colunas fornecem um desempenho robusto e consistente com a flexibilidade de processamento de que você precisa.
Chromatography Systems
Sistemas cromatográficos
Sistemas cromatográficos de uso único e multiuso são fundamentais para a separação de suas moléculas valiosas. Fornecemos sistemas padrão e personalizados, desde a escala piloto até a de processos, oferecendo um desempenho robusto e consistente com a flexibilidade de processamento que você precisa.
Affinity Chromatography Resins
Resinas para cromatografia de afinidade
A cromatografia de afinidade é frequentemente usada durante a fase de captura para isolar a molécula-alvo e reduzir o volume do processo. Nossa linha de resinas de afinidade inclui as resinas de proteína A, anti-A e anti-B, além da resina de quelato metálico, projetadas para proporcionar alta produtividade e purificação econômica.
Membrane Chromatography
Cromatografia de membrana
A cromatografia de membrana é uma tecnologia de purificação a jusante (downstream) altamente produtiva usada para captura por meio de uma purificação final. A membrana cromatográfica Natrix® é uma solução de uso único que melhora a economia do processo e a utilização de instalações em comparação com os adsorvedores de membranas tradicionais.
Ion Exchange Chromatography Resins
Resinas para cromatografia de troca iônica
A cromatografia de troca iônica (IEX) separa biomoléculas com base na diferença de carga entre a molécula-alvo e a resina cromatográfica. Sendo amplamente utilizadas em bioprocessamento, nossas resinas de cromatografia de troca catiônica purificam de modo eficiente anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes, vacinas, plasma e outras moléculas terapêuticas.
Size Exclusion Chromatography Resins
Resinas para cromatografia de exclusão por tamanho
A cromatografia de exclusão por tamanho (SEC) é um método de purificação usado para separar substâncias com base no seu tamanho molecular. Sendo amplamente utilizada em processos comerciais de biosseparação, a cromatografia de exclusão por tamanho é uma técnica versátil, pois a composição do tampão não afeta a eficácia da separação.
Reverse Phase/Normal Phase Chromatography Resins
Resinas para cromatografia de fase reversa/fase normal
A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é uma etapa crucial na separação e purificação de biomoléculas complexas. O nosso amplo portfólio de resinas de gel de sílica de fase normal e fase reversa oferece a excelente separação e a alta pureza de que você precisa, de forma econômica.