Merck
Plaques de filtration MultiScreen®
Les plaques MultiScreen® de 96 et 384 puits existent dans un grand nombre de configurations et de matériaux divers, pour garantir leur compatibilité avec les différents solvants et formulations de milieu. Des plaques à fond solide sont disponibles pour les essais de criblage par fluorescence et chimiluminescence, la préparation et le stockage d'échantillons, et les tests ELISA, y compris au format barrette de 8 puits. Les plaques de filtration sont un outil incontournable pour la préparation d'échantillons, notamment la séparation de cellules pour la cytométrie en flux, les tests ELISpot, les tests de migration, d'invasion et de chimiotaxie cellulaires, les essais de liaison récepteur/ligand et enzymatique, et les tests de solubilité et de perméabilité, y compris les tests PAMPA. Les plaques sont compatibles avec l'automatisation et conçues pour être utilisées avec les systèmes sous vide DirectStack™ pour réduire au minimum les contaminations croisées entre échantillons. Elles peuvent être personnalisées, par exemple avec des codes-barres, diverses membranes et différents emballages. ​
Demander des informations sur les plaques personnalisées
Plaques de filtration MultiScreen®
Les plaques de filtration MultiScreen® ont été conçues pour fonctionner avec des systèmes de détection et d'imagerie sensibles avec une grande productivité ; elles permettent de manipuler et de transférer les échantillons avec précision, et de manière fiable et robuste. Les plaques à 96 et 384 puits sont fabriquées en divers matériaux, pour garantir leur compatibilité avec différents types d'échantillons. Les plaques de filtration MultiScreen® sont disponibles dans un large éventail de filtres membranes, en versions stérile et non stérile.
  • Membranes Durapore® (PVDF) : membranes à faible adsorption vis-à-vis des protéines et des acides nucléiques, en pores de 0,22 à 1,2 µm, pour la préparation d'échantillons, les tests biochimiques et les applications à base de billes
  • Membranes Immobilon®P (PVDF) : membranes à forte adsorption vis-à-vis des protéines et des acides nucléiques, disponibles en pores de 0,45 µm, pour les tests ELISpot, y compris les essais de liaison à l'ADN ou aux protéines et les tests ELISpot en fluorescence
  • D'autres membranes sont disponibles : MCE (nitrocellulose), PTFE, polycarbonate, etc.
Plaques de filtration MultiScreen®-HTS
Les plaques de filtration MultiScreen® HTS sont spécialement conçues pour un usage à haut débit sur les stations de travail automatisées. Leurs parois latérales rigides facilitent leur préhension, et de grandes surfaces sont prévues pour les étiquettes à code-barres. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher les contaminations croisées durant l'incubation. Le drain breveté peut être retiré pour accéder facilement aux filtres. Les plaques de filtration MultiScreen® HTS+ possèdent un support en trame de nylon unique qui permet de rendre le nettoyage plus performant, de réduire le bruit de fond et d'améliorer le rapport signal sur bruit. Ces plaques de filtration sont disponibles en 96 et 384 puits, et dans un vaste choix de membranes et de plastiques.
Plaques de filtration MultiScreen® classiques
Les plaques MultiScreen® classiques sont spécialement conçues pour les tests nécessitant le retrait du drain et un accès aux membranes. La base de la plaque, flexible, peut être retirée à la main pour les tests à faible débit. Chaque puits est scellé individuellement pour empêcher les contaminations croisées durant l'incubation. Ces plaques de filtration sont disponibles en 96 puits et dans un vaste choix de membranes et de plastiques.
Plaques de filtration MultiScreen® Solvinert™
Pour la préparation d'échantillons, la précipitation de protéines à l'aide de solvants, les tests de clivage de billes et le transfert quantitatif de filtrats en vue d'une analyse, nous recommandons les plaques de filtration MultiScreen® Solvinert™. Ces plaques contiennent des membranes en PTFE hydrophiles ou hydrophobes qui garantissent une faible teneur en matières extractibles, une faible adsorption indésirable et une récupération des analytes élevée. ​
Plaques de filtration MultiScreen® Mesh
Les systèmes MultiScreen® Mesh intègrent une plaque de filtration à 96 puits dotée d'un fond en trame de nylon. Ils permettent d'évaluer de nouveaux composés en utilisant des organismes multicellulaires comme modèle in vivo, et constituent une solution complète pour le criblage de cibles et d'autres applications critiques. Ces systèmes sont employés en routine dans la découverte de molécules pharmaceutiques et agropharmaceutiques pour les tests destinés à mesurer la cytotoxicité, la paralysie et la mort. Les plaques sont construites dans un plastique optiquement transparent pour faciliter l'imagerie.
Plaques de filtration MultiScreen®-MIC pour la migration, l'invasion et la chimiotaxie
Les plaques de filtration MultiScreen®-MIC offrent une plateforme fiable et polyvalente pour toute une gamme de tests de criblage à base de cellules, notamment pour évaluer la migration, l'invasion, la chimiotaxie, la co-culture, l'angiogenèse et la transmigration. Les plaques et les kits sont disponibles dans un large choix de tailles de pores de membranes, pour convenir aux tests sur les lignées cellulaires adhérentes et en suspension, et pour favoriser la croissance cellulaire en vue des tests de transmigration et de coculture. Les plaques sont fournies stériles pour autoriser des temps d'incubation plus longs, et pour pouvoir mettre en place le test et l'analyser dans le même dispositif.
  • Pour les cellules adhérentes et en suspension
  • Compatibles avec un grand nombre de tests
  • Grande reproductibilité des tests, avec une faible variabilité d'un test à l'autre
  • Membrane en polycarbonate disponible en pores de 3, 5 et 8 µm
  • Kits pré-assemblés disponibles
Plaques de filtration MultiScreen® PCR
Les plaques de filtration MultiScreen® PCR exploitent les principes de l'exclusion stérique pour purifier les produits d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), les préparations de chromosome bactérien artificiel (BAC) et les préparations de plasmides, et pour nettoyer les réactions de séquençage. Ces plaques constituent des filtres de purification de produits de PCR à haut débit, rapides et automatisables. Les plaques sont disponibles au format 96 et 384 puits, ainsi que dans un format à 96 micro-puits pour la purification des produits de PCR de volume réduit.
  • Grande pureté et recouvrement élevé
  • Temps de traitement courts
  • Élimination des amorces > 91,5 %
  • Plaque de filtration MultiScreen® PCR de 96 micro-puits recommandée pour les petits volumes (1 – 150 μl)
Supports de filtration sous vide et accessoires MultiScreen®
Les supports de filtration sous vide MultiScreen® intègrent la technologie DirectStack™ pour améliorer les performances et la fiabilité des tests impliquant une filtration, ce qui permet d'empiler les plaques les unes sur les autres et de supprimer l'espace entre les orienteurs de flux et les puits récepteurs dans les applications nécessitant le recueil d'un filtrat. Il existe toute une variété d'accessoires permettant d'optimiser les procédures pour les études sur la radioactivité, en chromatographie et pour le recueil d'échantillons.
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 92
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 92
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Vous avez consulté les résultats 1-20 sur 92