Merck
Homologues de l′aniline
Homologues de l’aniline application for HPLC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Colonne HPLC Discovery® C18
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase
[A] methanol; [B] water (60:40, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm