Merck
Pesticides organophosphorés US EPA méthode 8141, analyse par CG-NPD
Pesticides organophosphorés US EPA méthode 8141, analyse par CG-NPD suitable for GC
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Equity-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
Equity-5, 30m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28089-U)
oven
120 °C (3 min), 5 °C/min, to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
detector
NPD, 320 °C
carrier gas
helium, 25 cm/sec @ 120 °C
injection
1.0 μL splitless (0.5 min)
liner
4 mm I.D., double taper
sample
40 ng on-column of a custom organophosphorus pesticides mix