GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SLB®-IL100
Matériaux
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Mélange de 37 EMAG Supelco
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mLCONDITIONS
column
SLB-IL100, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28884-U)
oven
50 °C, 3.0 °C/min to 240 °C
inj. temp.
240 °C
detector
FID, 240 °C
carrier gas
helium, 40 cm/sec constant
injection
1 μL 50:1 split
sample
Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), analytes at concentrations indicated in methylene chloride