Merck
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Trospium chloride
Trospium chloride ≥98% (HPLC)
Synonyme(s):
(1α,3β,5α)-3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1’-pyrrolidinium] chloride, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1′-pyrrolidine) chloride
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H30ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.96
Products
Marque
Couleur
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Famille d'API