Accéder au contenu
Merck
vibrant-m

Hemocyanin from Megathura crenulata (keyhole limpet)

vibrant-m
Synonyme(s):
KLH, Keyhole limpet hemocyanin, Blue Carrier®
Numéro CAS:

Products

Catégorie de produit
Marque
Forme physique
Niveau de qualité
Technique
Showing 1-2 of 2