Merck
vibrant-m
Methotrexate impurity C
vibrant-m
Synonyme(s):
Methopterine, N10-Methylfolic acid
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H21N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
455.42
Products
Poids de la formule
Fabricant
Format
Application
Famille d'API