Merck
Cartouche Lifegard™ 2,0 µm de dimension de pores nominale pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Cartouche Lifegard 2,0 µm de dimension de pores nominale
Cartouche Lifegard™ 2,0 µm de dimension de pores nominale pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Products
Catégorie de produit
Marque
Compatibilité avec la stérilisation
Niveau de qualité
Hydrophobie
Matériau du support
Dimension de pores (µm)
Stérilité
Technique
Showing 1-11 of 11