Merck
Kojibiose ≥98% (HPLC)
Kojibiose
Kojibiose ≥98% (HPLC)
Synonyme(s):
α-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité
Isomère optique
Technique
Showing 1-1 of 1