Isoflurane Related Compound A
Synonyme(s):
Chlorodifluoromethyl 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl ether, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl chlorodifluoromethyl ether
Formule empirique (notation de Hill) :
C3HCl2F5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.94
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement