SAB5600196
Anti-Mouse IgG1 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM106, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Mouse Ig gamma-1 chain
About This Item
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM106, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable