Key Documents
PZ0035
Sigma-Aldrich
Sutezolid
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, PNU-100480, PNU100480
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20FN3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -8 to -12°, c = 1 in chloroform-d
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
FC1=CC(N(C[C@H](CNC(C)=O)O2)C2=O)=CC=C1N3CCSCC3
InChI
1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Clé InChI
FNDDDNOJWPQCBZ-ZDUSSCGKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Sutezolid (PNU 100480) is an oxazolidinone antimicrobial. Sutezolid inhibits protein synthesis by inhibiting bacterial mRNA translation. Sutezolid is being investigated for the treatment of multiple drug–resistant and extensively drug-resistant tuberculosis. The compound is a less toxic and more potent derivative of linezolid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable