C-12621
Human Nasal Epithelial Cells (HNEpC)
500,000 proliferating cells
About This Item
Source biologique
human nose (nasal mucosa)
Conditionnement
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(epithelial)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable