28-5860
Sulfur
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
8.9 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
450 °F
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
2E23 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
444.7 °C (lit.)
Pf
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[S]
InChI
1S/S
Clé InChI
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable