Principaux documents
23-0130
Sigma-Aldrich
1-Octanol
SAJ first grade, ≥75.0%
Synonyme(s) :
Alcool C-8
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.23
Beilstein:
1697461
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Qualité:
SAJ first grade
Essai:
≥75.0%
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
196 °C (lit.)
Pression de vapeur:
0.14 mmHg ( 25 °C)
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.14 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥75.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
523 °F
Limite d'explosivité
8 % (lit.)
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Bloque les canaux T-type Ca2+
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F
Point d'éclair (°C)
81 °C