01-3460
Acide 4-aminobenzoïque
SAJ special grade, 99.5-100.2%
Synonyme(s) :
PABA, Vitamine Bx, Vitamine H1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Pureté
99.5-100.2%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
186-189 °C
187-189 °C (lit.)
Solubilité
water: 4.7 g/L at 20 °C
Densité
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
339.8 °F
Point d'éclair (°C)
171 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves