MABT528-AF488
Anti-Connexin 43 Antibody, CT Antibody, clone 1C5.1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone 1C5.1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Gap junction alpha-1 protein, Cx43, Gap junction 43 kDa heart protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C5.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJA1(2697)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Connexin 43 in HeLa cells.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable