Principaux documents
AX0074
Supelco
Acide acétique
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-580-7
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0004 meq/g Titrable base
≤0.01% Acetic anhydride [(CH3CO)2O]
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
602.9 g/L
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.4 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.4 ppm
Traces de cations
Cu: ≤0.1 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Ni: ≤0.1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
Absorption UV
λ: 255 nm Amax: ≤1.0
λ: 280 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Application
AX0074-2 and AX0074-6 are packaged in poly-coated glass bottles.
HPLC, Meets ACS Specifications
Remarque sur l'analyse
Acetic anhydride [(CH3CO)2O]0.01% maxAssay (GC)99.7% minChloride (Cl)0.4ppm maxColor (APHA)10 maxCopper (Cu)0.1ppm maxDilution testTo pass testEvaporation residue5ppm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.5ppm maxIron (Fe)0.2ppm maxNickel (Ni)0.1ppm maxSubstances reducing dichromateTo pass testSubstances reducing permanganateTo pass testSulfate (SO4)0.4ppm maxTitrable base0.0004meq/g maxUV Absorbance (1 cm, 255 nm)1.0AU maxUV Absorbance (1 cm, 280 nm)0.05AU maxUV Absorbance (1 cm, 350 nm)0.02AU maxWater (H2O)0.1% max
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup