8.55086
HMBA-NovaGel
Novabiochem®
Synonyme(s) :
4-Hydroxymethylbenzoic acid NovaGel
About This Item
Code UNSPSC :
13111023
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaGel
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
This resin is prepared by derivatization of aminomethyl NovaGel with the base-labile 4-hydroxymethylbenzoic acid linker. NovaGel resins combine the high functionality of polystyrene resins with the excellent swelling properties of PEG-PS type supports [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] J. H. Adams, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 3706.
Liaison
Replaces: 01-64-0285
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable